Documentos Principais
06-519
Sigma-Aldrich
Anticorpo antifosfo-CREB (Ser133)
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, hamster, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer133)
Informações sobre genes
human ... CREB1(1385)
Descrição geral
CREB é um fator de transcrição β-ZIP que ativa genes-alvo por meio de elementos de resposta ao cAMP. O CREB consegue mediar sinais de diversos estímulos fisiológicos, resultando na regulação de uma ampla gama de respostas celulares. Embora o CREB seja expresso em diversos tecidos, ele tem uma função regulatória importante no sistema nervoso. Acredita-se que o CREB desempenhe um papel fundamental na promoção da sobrevivência neuronal, proliferação de precursores, formação de projeções de neuritos e diferenciação neuronal em determinadas populações neuronais. O CREB promove a formação de projeções e a diferenciação como mediador das vias de neurotrofina. O CREB é capaz de ativar seletivamente diversos genes downstream por meio de interações com diferentes parceiros de dimerização. O CREB é ativado por fosforilação em Ser133 por várias vias de sinalização, incluindo sinalização por Erk, Ca2+ e estresse.
Especificidade
Reconhece CREB fosforilado por p43. Também pode reconhecer as proteínas p30 e p38 kDa. As proteínas p30 e p38 podem ser CREM e ATF-1 fosforilados, respectivamente, uma vez que as duas proteínas compartilham uma homologia significativa com o peptídeo imunizante CREB fosforilado.
Imunogênio
Epítopo: fosfo-Ser133
Peptídeo sintético conjugado com KLH correspondente aos aminoácidos que incluem e abrangem a Ser133 fosforilada de CREB.
Aplicação
Imunoprecipitação:
10 μl de um lote anterior imunoprecipitou CREB fosforilado a partir de 500 μg de células tratadas com forscolina 50 μM.
Imuno-histoquímica:
uma diluição de 1:1000 de lotes anteriores detectou CREB fosforilado em cortes cerebrais de ratos normais e isquêmicos fixados em formalina e embebidos em parafina.
Ensaio de mobilidade eletroforética em gel (EMSA):
Laboratórios independentes demonstraram que o anticorpo se desloca no gel.
Categoria de pesquisa
Sinalização
O uso do anticorpo antiCREB fosforilado (Ser133) (anticorpo policlonal de coelho) é extensamente publicado e validado em EMSA, IHQ, IHQ(P), IP, WB para detectar CREB fosforilado (Ser133), também conhecido como fator de transcrição ativo CREB, proteína 1 de ligação ao elemento de resposta ao cAMP.
Subcategoria de pesquisa
Receptores nucleares
Qualidade
Avaliado por western blot em lisados de células NIH/3T3 de camundongo tratadas com forscolina 50 mM.
Análise de western blot: Este anticorpo detectou CREB quando fosforilado em Ser133 na diluição de 1:1.000 em lisados de células NIH/3T3 tratadas com forscolina por SDS-PAGE e transferido para PVDF (Immobilon-P).
Descrição-alvo
Detecta CREB somente quando fosforilado em Ser133 (aprox. 43 kDa). Pode reconhecer ATF-1 (aprox. 38 kDa) e CREM (aprox. 30 kDa), uma vez que as duas proteínas compartilham uma homologia significativa com o peptídeo imunizante fosforilado.
forma física
Formato: Purificado
IgG de coelho purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 15 mM e 0,05% de azida sódica com 30% de glicerol.
Purificado por proteína-A Sepharose, seguido de cromatografia imunoadsorvente usando uma coluna gel de afinidade por CREB não fosforilado.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio:
Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Divida as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C.
Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Estratos nucleares de WI-38 estimulados por forscolina.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Brian DellaValle et al.
Malaria journal, 15(1), 427-427 (2016-08-25)
Cerebral malaria from Plasmodium falciparum infection is major cause of death in the tropics. The pathogenesis of the disease is complex and the contribution of reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) in the brain is incompletely understood. Insulinotropic glucagon-like peptide-1
Cyclic adenosine 3',5'-monophosphate (cAMP) enhances cAMP-responsive element binding (CREB) protein phosphorylation and phospho-CREB interaction with the mouse steroidogenic acute regulatory protein gene promoter.
Clem, BF; Hudson, EA; Clark, BJ
Endocrinology null
M J Meaney et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(10), 3926-3935 (2000-05-11)
Postnatal handling increases glucocorticoid receptor expression in the rat hippocampus, thus altering the regulation of hypothalamic synthesis of corticotropin-releasing hormone and the hypothalamic-pituitary-adrenal response to stress. The effect on glucocorticoid receptor gene expression represents one mechanism by which the early
K Ogita et al.
Neuroreport, 11(4), 859-862 (2000-04-11)
Radiolabeled probes for the transcription factor, activator protein-1 (AP-1), bound differentially to nuclear fractions of discrete structures of the guinea pig cochlea (organ of Corti, lateral wall tissues, and spiral ganglion). Noise exposure (4 kHz octave band, 115 dB, for
G Y Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(5), 2808-2813 (2001-02-28)
The cAMP-responsive element binding protein (CREB), a key regulator of gene expression, is activated by phosphorylation on Ser-133. Several different protein kinases possess the capability of driving this phosphorylation, making it a point of potential convergence for multiple intracellular signaling