05-499
Anti-Histone H3.1t (H3-4) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 6.6.2
Sinônimo(s):
H3 histone, family 3A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Histone H3 Antibody, clone 6.6.2, clone 6.6.2, Upstate®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6.6.2, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates, human, plant
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Histone H3 in acid extracted lysates from HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20ºC. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20ºC may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
HeLa cell extract
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1