Documentos Principais
05-172
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IGF-I, clone Sm1.2
clone Sm1.2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Mechano growth factor, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), somatomedin C
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
Sm1.2, monoclonal
reatividade de espécies
avian, chicken, mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF1(3479)
Descrição geral
O fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) é um hormônio proteico polipeptídico semelhante à insulina em termos de estrutura molecular. Ele tem um papel importante no crescimento durante a infância e continua a ter efeitos anabólicos em adultos. O IGF-1 é composto por 70 aminoácidos em uma cadeia simples com três pontes dissulfeto intramoleculares.
O IGF-1 é produzido principalmente pelo fígado como um hormônio endócrino e atua nos tecidos de forma parácrina/autócrina. A produção é estimulada pelo hormônio do crescimento e pode ser retardada por subnutrição, insensibilidade ao hormônio do crescimento (GH), ausência de receptores do hormônio do crescimento ou defeitos na via de sinalização downstream depois do receptor do GH, incluindo SHP2 e STAT5b. Aproximadamente 98% do IGF-1 está sempre ligado a uma das 6 proteínas de ligação (IGF-BP). A IGFBP-3, a proteína mais abundante, representa 80% de todas as ligações ao IGF. O IGF-1 se liga à IGFBP-3 em uma proporção molar de 1:1. Sua principal ação é mediada pela ligação a receptores de IGF específicos presentes em vários tipos de células e de tecidos. O sinal é transduzido por eventos intracelulares. O IGF-1 é um dos ativadores naturais mais potentes da via de sinalização de AKT, um estimulante do crescimento e da multiplicação celular, além de potente inibidor da morte celular programada.
Especificidade
IGF-I. (Russel, W.E., 1984). 40% de reatividade cruzada com IGF-II. (van Wyk, J.J., 1997).
Possivelmente galinha. Dificuldade ocasional em neutralizar IGF-I de rato devido a interferência de proteína de ligação.
Imunogênio
Fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) humano purificado de plasma humano. (van Wyk, J.J., 1986).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
Imunoprecipitação:
5 μg de um lote anterior imunoprecipitado 100 ng de IGF-I.
Imuno-histoquímica:
10 μg/ml de um lote anterior foi relatado por um laboratório independente para detectar IFG-I em cortes de pele fixados em formalina e embebidos em parafina.
(Lui, 1994).
Neutralização:
10-20 μg/ml de um lote anterior inibiram a atividade de 10 ng/ml de IGF-I conforme determinado por testes com fibroblastos embrionários de galinha (CEF, na sigla em inglês) usando um ensaio de nível de efeito quantificável baseado em ATP (ATPLiteTM-M, Packard Instruments).
O anticorpo anti-IGF-I, clone Sm1.2, é um anticorpo contra o IGF-I para uso em IH, IP, NEUT e WB.
Subcategoria de pesquisa
Sinalização insulínica/energética
Qualidade
Avaliado em IGF-I (N.º do catálogo 01-208) em condições não redutoras.
Análise de western blot:
0,5-2 μg/ml deste anticorpo detectaram 100 ng de IGF-I (N.º do catálogo 01-208) em condições não redutoras.
Descrição-alvo
17 kDa, migra para aproximadamente 7 kDa
forma física
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Pó liofilizado de IgG1κ de camundongo purificada; liofilizada a partir de 105 μl de Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, EDTA 0,1 mM.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Estratos de células MCF-7
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Deeksha Vishwamitra et al.
Molecular cancer, 14, 53-53 (2015-04-18)
The type I insulin-like growth factor receptor (IGF-IR) tyrosine kinase promotes the survival of an aggressive subtype of T-cell lymphoma by interacting with nucleophosmin-anaplastic lymphoma kinase (NPM-ALK) oncogenic protein. NPM-ALK(+) T-cell lymphoma exhibits much higher levels of IGF-IR than normal
Cryogenic spinal cord injury induces astrocytic gene expression of insulin-like growth factor I and insulin-like growth factor binding protein 2 during myelin regeneration
Yao, D. L., et al
Journal of Neuroscience Research, 40, 647-659 (1995)
Expression of insulin-like growth factor I (IGF-I) in nevi and melanomas.
M G Fleming, S F Howe, L H Graf
The American Journal of Dermatopathology null
T Ishizuya et al.
The Journal of clinical investigation, 99(12), 2961-2970 (1997-06-15)
It has been reported that PTH exerts bone-forming effects in vivo when administered intermittently. In the present study, the anabolic effects of PTH(1-34) on osteoblast differentiation were examined in vitro. Osteoblastic cells isolated from newborn rat calvaria were cyclically treated
Growth factors and stromal matrix proteins associated with mammographic densities.
Y P Guo, L J Martin, W Hanna, D Banerjee, N Miller, E Fishell, R Khokha, N F Boyd
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention null