05-166
Anti-IGF-II Antibody, clone S1F2
clone S1F2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-C11orf43, Anti-GRDF, Anti-IGF-II, Anti-PP9974, Anti-SRS3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S1F2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF2(3481)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis:
1:5,000 – 1:10,000 dilution of this antibody was used to detect trimethylated-Histone H3 (Lys4) in HeLa nuclear acid extracts.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human head and neck tumours, angioma tissues
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2