Documentos Principais
MABS502
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiCYP11B1, clone 80-7
clone 80-7, from rat
Sinônimo(s):
Cytochrome P450 11B1, mitochondrial, CYPXIB1, Cytochrome P-450c11, Cytochrome P450C11, Steroid 11-beta-hydroxylase, CYP11B1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
80-7, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP11B1(1584)
Descrição geral
O citocromo P450 (11B1) mitocondrial (EC1.14.15.4, EC1.14.15.5; UniProt P15538; também conhecido como CYPXIB1, citocromo P-450c11, polipeptídeo 1 da subfamília XIB do citocromo P450, citocromo P450 XIB1, esteroide 11-beta-mono-oxigenase, esteroide 11-beta-hidroxilase) é codificado pelo gene CYP11B1 (também conhecido como CPN1, CYP11B, FHI, P450C11, S11BH) em humanos (ID do gene 1584). A proteína CYP11B1 é um membro da superfamília de mono-oxigenases do citocromo P450 que catalisa reações envolvidas no metabolismo de drogas e na síntese de colesterol, esteroides e outros lipídeos. Ela está localizada na membrana mitocondrial interna e atua como mediadora na conversão de progesterona em cortisol no córtex adrenal. As mutações do gene CYP11B1 são causas conhecidas da hiperplasia adrenal 4 (AH4), uma forma de hiperplasia adrenal congênita decorrente de deficiências na síntese de cortisol.
Imunogênio
Epítopo: próximo à extremidade N
Peptídeo linear conjugado com albumina sérica de galinha correspondente à CYP11B1 humana próximo à extremidade N.
Aplicação
Análise de western blot: 0,5 µg/ml de um lote representativo detectou CYP11B1 humana expressa de forma exógena, mas não a CYP11B1 em 10 µg de lisado de células HEK293.
Análise de western blot: um lote representativo detectou CYP11B1 transfectada em células HEK293 e CYP11B1 endógena em um preparado mitocondrial da linhagem celular de células adrenocorticais humanas HAC15 (Gomez-Sanchez, C.E., et al. 2014 Mol. Cell. Endocrinol. 383(1-2):111-117).
Análise imuno-histoquímica: um lote representativo detectou CYP11B1 em tecido adrenal normal humano.
Categoria de pesquisa
Sinalização
O anticorpo antiCYP11B1, clone 80-7, é um anticorpo contra a CYP11B1 para uso em western blot e imuno-histoquímica.
Subcategoria de pesquisa
Neurociência da sinalização
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células PC12.
Análise de western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectou CYP11B1 em 10 µg de lisado de células PC12.
Descrição-alvo
aproximadamente 52 kDa observado. Uma ou mais bandas não caracterizadas podem aparecer em alguns lisados.
forma física
Anticorpo IgG2aκ monoclonal de rato purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Xilin Wu et al.
Nature medicine, 29(1), 190-202 (2023-01-17)
Primary aldosteronism (PA) due to a unilateral aldosterone-producing adenoma is a common cause of hypertension. This can be cured, or greatly improved, by adrenal surgery. However, the invasive nature of the standard pre-surgical investigation contributes to fewer than 1% of
Yanfei Mao et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 593179-593179 (2021-01-26)
The majority of the critically ill patients may have critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI). The therapeutic effect of dexamethasone may be related to its ability to improve cortical function. Recent study showed that dexamethasone can reduce COVID-19 deaths by up
Chang Ho Ahn et al.
Clinical endocrinology, 96(1), 30-39 (2021-11-08)
Primary aldosteronism (PA) shows histological heterogeneity and clinical variability, including the coexistence of hypercortisolemia. Immunohistochemical analyses of steroidogenic enzymes in adrenal tissues have provided new insights into the pathogenesis of PA. However, a comprehensive analysis of the association between enzyme
Junhua Zhou et al.
Nature genetics, 53(9), 1360-1372 (2021-08-14)
Most aldosterone-producing adenomas (APAs) have gain-of-function somatic mutations of ion channels or transporters. However, their frequency in aldosterone-producing cell clusters of normal adrenal gland suggests a requirement for codriver mutations in APAs. Here we identified gain-of-function mutations in both CTNNB1