MAB5268
Anti-Chromogranin A Antibody, clone LK2H10
clone LK2H10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CgA, Pituitary Secretory Protein I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
LK2H10, monoclonal
reatividade de espécies
porcine, pig, monkey, rat, human, mouse
não deve reagir com
guinea pig, rabbit, sheep
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHGA(1113)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
A 1-10 μg/mL concentration of a previous lot was used in IH.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Embalagem
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Chromogranin A on 10 μg of Mouse Pancreas lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Pancreas, adrenal gland, bowel and thyroid tissues Immunoblot: PC12 cell lysate, human pancreatic tissue
Outras notas
Informações legais
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects