AB5087
Anti-Melanocyte Stimulating Hormone α Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
alpha-MSH, POMC, Pro-opiomelanocortin, Corticotropin-lipotropin precursor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POMC(5443)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
RIA: 1:250,000-1:300,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Hypothalamus
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1