Documentos Principais
MABS1251
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiCYP11B2, clone 41-17B
clone 41-17B, from mouse
Sinônimo(s):
Cytochrome P450 11B2, mitochondrial, CYP11B2, Aldosterone synthase, ALDOS, Aldosterone-synthesizing enzyme, CYPXIB2, Cytochrome P-450Aldo, Cytochrome P-450C18, Steroid 18-hydroxylase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
41-17B, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP11B2(1585)
Descrição geral
O citocromo P450 11B2, mitocondrial (EC1.14.15.4, EC1.14.15.5; UniProt P19099; também conhecido como ALDOS, aldosterona sintase, enzima sintetizadora de aldosterona, CYPXIB2, citocromo P-450Aldo, citocromo P-450C18, citocromo P450 subfamília XIB polipeptídeo 2, esteroide 11-beta-mono-oxigenase, esteroide 11-beta/18-hidroxilase, citocromo mitocondrial P450 família 11 subfamília B polipeptídeo 2), é codificado pelo gene CYP11B2 (também conhecido como CPN2, CYP11B, CYP11BL, P450C18) em humanos (ID do gene 1585). A proteína CYP11B2 é um membro da superfamília de mono-oxigenases do citocromo P450 que catalisa reações envolvidas no metabolismo de medicamentos e síntese de colesterol, esteroides e outros lipídios. A proteína CYP11B2 está localizada na membrana mitocondrial interna e exibe atividades 18-hidroxilase e 11 beta-hidroxilase em esteroides. Mutações no gene CYP11B2 são causas conhecidas da deficiência de corticosterona metil oxidase 1 (CMO-1), um distúrbio autossômico recessivo da biossíntese de aldosterona.
Imunogênio
Epítopo: próximo à extremidade N
Peptídeo linear conjugado com albumina sérica de galinha correspondente à CYP11B2 humana próximo à extremidade N.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: um lote representativo detectou CYP11B2 em glândulas adrenais normais (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2014). Mol. Cell Endocrinology. 383:111-117).
Análise por imunofluorescência: um lote representativo detectou CYP11B2 em glândulas adrenais normais (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2014). Mol. Cell Endocrinology. 383:111-117).
Categoria de pesquisa
Sinalização
O anticorpo antiCYP11B2, clone 41-17B, é um anticorpo contra a CYP11B2 para uso em western blot, imuno-histoquímica e imunofluorescência.
Subcategoria de pesquisa
Neurociência de sinalização
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células HEK293 que expressam hCYP11B2-GFP.
Análise de western blot: 2,0 µg/ml deste anticorpo detectou CYP11B2 em 10 µg de lisado de células HEK293 que expressam hCYP11B2-GFP.
Descrição-alvo
aproximadamente 57 kDa observado
forma física
Anticorpo IgG1κ monoclonal de camundongo purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Kei Omata et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 72(4), 874-880 (2018-10-26)
Primary aldosteronism affects ≈5% to 10% of hypertensive patients and has unilateral and bilateral forms. Most unilateral primary aldosteronism is caused by computed tomography-detectable aldosterone-producing adenomas, which express CYP11B2 (aldosterone synthase) and frequently harbor somatic mutations in aldosterone-regulating genes. The
Chuanming Xu et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 237(1), e13899-e13899 (2022-10-21)
The kaliuretic action of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) is well established as highlighted by hyperkalemia side effect of RAAS inhibitors but such action is usually ascribed to systemic RAAS. The present study addresses the involvement of intrarenal RAAS in K+
Jimmy J Mao et al.
Journal of the Endocrine Society, 5(8), bvab107-bvab107 (2021-07-15)
The detection and management of concomitant pheochromocytoma (PHEO) and primary aldosteronism (PA) is not well understood. To investigate varying presentations and outcomes of cases with coexisting PHEO and PA to provide an approach to its diagnosis and management. We conducted
Kazutaka Nanba et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 103(10), 3869-3876 (2018-08-08)
Somatic mutations have been identified in more than half of aldosterone-producing adenomas (APAs) through mutation hotspot sequencing. The underlying pathogenesis of inappropriate aldosterone synthesis in the remaining population is still unknown. To investigate the prevalence and spectrum of somatic mutations
Kazutaka Nanba et al.
Circulation, 136(4), 347-355 (2017-06-02)
Both aging and inappropriate secretion of aldosterone increase the risk for developing cardiovascular disease; however, the influence of aging on aldosterone secretion and physiology is not well understood. The relationship between age and adrenal aldosterone synthase (CYP11B2) expression was evaluated