Merck
Todas as fotos(7)
Key Documents
HPA001906
Sigma-Aldrich
Anti-ATRX
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anticorpo ATRX da helicase dependente de ATP, Anticorpo Znf-HX, Anticorpo da helicase II ligado ao X, JMS, RAD54, XH2, XNP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Número do Atlas de Proteínas Humanas:
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATRX(546)
Imunogênio
Proteína recombinante que corresponde à talassemia alfa/síndrome de retardo mental ligado ao cromossomo X.
Sequência
AAWAEYEAEKKGLTMRFNIPTGTNLPPVSFNSQTPYIPFNLGALSAMSNQQLEDLINQGREKVVEATNSVTAVRIQPLEDIISAVWKENMNLSEAQVQALALSRQASQELDVKRREAIYNDVLTKQQMLISCVQRILMNRR
Aplicação
Todos os anticorpos Prestige Antibodies com tecnologia da Atlas Antibodies são desenvolvidos e validados pelo projeto Human Protein Atlas (HPA, atlas de proteínas humanas) (www.proteinatlas.org)e, portanto, são respaldados pela caracterização mais abrangente do setor.
O projeto Human Protein Atlas pode ser subdivido em três áreas de trabalho: Human Tissue Atlas (atlas de tecidos humanos), Cancer Atlas (atlas do câncer) e Human Cell Atlas (atlas das células humanas). Os anticorpos gerados para respaldar os projetos dos atlas de tecidos e câncer foram testados por imuno-histoquímica contra centenas de tecidos normais e doentes. Além disso, por meio dos esforços recentes do projeto Human Cell Atlas, muitos foram caracterizados por imunofluorescência para mapear o proteoma humano não apenas no nível dos tecidos, mas agora também em nível subcelular. Estas imagens e a coleta desse vasto conjunto de dados podem ser vistas no site do Human Protein Atlas (HPA), clicando no link da galeria de imagens. Também fornecemos protocolos de anticorpos Prestige® e outras informações úteis. O anticorpo anti-ATRX produzido em coelhos foi usado em imuno-histoquímica.
Características e benefícios
Prestige Antibodies® são anticorpos altamente caracterizados e extensamente validados, com o benefício adicional de que todos os dados de caracterização disponíveis para cada alvo são acessíveis pelo portal do Human Protein Atlas, cujo link está abaixo do nome do produto no topo desta página. A exclusividade e a baixa incidência de reações cruzadas dos anticorpos Prestige Antibodies® a outras proteínas se devem a uma seleção minuciosa de regiões antigênicas, purificação por afinidade e seleção rigorosa. Há controles de antígenos Prestige disponíveis para cada anticorpo Prestige correspondente, que podem ser encontrados na seção de ligação.
Cada anticorpo Prestige é testado das seguintes maneiras:
  • Arranjo de tecido para IHQ de 44 tecidos humanos normais e 20 tecidos dos tipos de câncer mais comuns.
  • Arranjo de proteínas com 364 fragmentos de proteínas recombinantes humanas.
Ligação
Antígeno correspondente: APREST74299
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato, pH 7,2, contendo 40% de glicerol e 0,02% de azida sódica
Informações legais
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gerald F Reis et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(5), 442-452 (2015-04-09)
Lower-grade (World Health Organization Grades II and III) gliomas vary widely in clinical behavior and are classified as astrocytic, oligodendroglial, or mixed. Anaplasia depends greatly on mitotic activity, with CDKN2A loss considered as the most common mechanism for cell cycle
Doreen N Nguyen et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 23(3), 237-243 (2012-08-30)
Recent studies suggest that the telomere maintenance mechanism known as alternative lengthening of telomeres (ALT) is relatively more common in specific glioma subsets and strongly associated with ATRX mutations. We retrospectively examined 116 high-grade astrocytomas (32 pediatric glioblastomas, 65 adult
David Valle-García et al.
Epigenetics, 11(6), 398-414 (2016-04-01)
ATRX is a SWI/SNF chromatin remodeler proposed to govern genomic stability through the regulation of repetitive sequences, such as rDNA, retrotransposons, and pericentromeric and telomeric repeats. However, few direct ATRX target genes have been identified and high-throughput genomic approaches are
Katharina I Deeg et al.
Frontiers in oncology, 6, 186-186 (2016-09-08)
Telomere maintenance is a hallmark of cancer as it provides cancer cells with cellular immortality. A significant fraction of tumors uses the alternative lengthening of telomeres (ALT) pathway to elongate their telomeres and to gain an unlimited proliferation potential. Since
J Gregory Cairncross et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(8), 783-790 (2014-02-12)
Patients with 1p/19q codeleted anaplastic oligodendroglial tumors who participated in RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) 9402 lived much longer after chemoradiotherapy (CRT) than radiation therapy (RT) alone. However, some patients with noncodeleted tumors also benefited from CRT; survival curves separated