ELONG-RO
Roche
Sistema de PCR de molde longo Expand™
suitable for PCR, optimum reaction temp. 68 °C
Sinônimo(s):
pcr de longo alcance, pcr de molde longo
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for ≤190 reactions (11681842001)
sufficient for ≤38 reactions (11681834001)
sufficient for ≤950 reactions (11759060001)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 3,600 U (11759060001 [10x360 U])
pkg of 150 U (11681834001)
pkg of 720 U (11681842001 [2x360 U])
fabricante/nome comercial
Roche
Parâmetros
68 °C optimum reaction temp.
técnica(s)
PCR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O sistema de PCR de molde longo Expand copia o DNA com precisão três vezes maior que a da Taq DNA polimerase.
Incorporações errôneas fazem com que a Taq DNA polimerase se separe da fita de DNA. A atividade da exonuclease 3′→ 5′ da mistura de reação de polimerase de detecção de erros (“proofreading”) amplifica o DNA com precisão três vezes maior que a Taq DNA polimerase sozinha.
Produtos longos de PCR exigem um tampão especial e protocolo otimizado. Este kit tem três tampões para amplificar fragmentos de 0,5 a 9 kb, 9 a 12 kb e acima de 12 kb. Para alta qualidade de molde, use o kit High Pure Template Preparation da Roche para preparar moldes de DNA genômico.
Aplicação
Escolha o sistema de PCR de molde longo Expand de 1a geração para obter reações de PCR longas e precisas. Use esta mistura enzimática otimizada e o conjunto especialmente desenvolvido de três tampões para gerar produtos de PCR com 5 a 20 kb de comprimento. Use o produto para:
- PCR
- RT-PCR ou PCR de longo alcance
- Amplificação de fragmentos grandes
- Mapeamento e sequenciamento de genoma
- Construção de contigs
- Caracterização de sequências clonadas em fagos lambda ou cosmídeos
- Rápida identificação e clonagem de genes completos a partir de DNA genômico ou sequência de cDNA como material de partida
Com uma alternativa econômica, recomendamos a atualização para o Expand de longo alcance de 2a geração, dNTPack.
Para tamanhos de amplicon de 20 a 35 kb, escolha o sistema de PCR Expand 20kbPLUS, dNTPack.
Características e benefícios
- Amplifique moldes mais longos: Este conjunto de 3 tampões amplifica produtos de 5 a 20 kb.
- Alcance rendimentos melhores e fidelidade 3 vezes maior em comparação com a Taq DNA polimerase.
- Melhore seu PCR: A obtenção de mais produtos de PCR de comprimento total é ideal nos processos a jusante.
Embalagem
Qualidade
Definição da unidade
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Somente componentes do kit
- Expand Long Template Enzyme Mix
- Expand Long Template Buffer 1, with 17.5 mM MgCl2 10x concentrated
- Expand Long Template Buffer 2, with 27.5 mM MgCl2 10x concentrated
- Expand Long Template Buffer 3, with 27.5 mM MgCl2 and detergents 10x concentrated
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Expand™ Long Template PCR System Protocol & Troubleshooting