EHIFI-RO
Roche
Sistema de PCR de alta fidelidade Expand™
sufficient for ≤40 reactions (11732641001), sufficient for ≤200 reactions (11732650001), sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
Sinônimo(s):
sistema de PCR de alta fidelidade, expand
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
sufficient for ≤200 reactions (11732650001)
sufficient for ≤40 reactions (11732641001)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 2,500 U (11759078001 [10x250 U])
pkg of 100 U (11732641001)
pkg of 500 U (11732650001 [2x250 U])
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
PCR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- PCR
- RT-PCR
Use o sistema de PCR de alta fidelidade Expand, dNTPack com a mistura de nucleotídeos para PCR pronta para o uso.
Para maior praticidade, selecione a mistura-mestre 2c concentrada para o uso, a High Fidelity Master.
Características e benefícios
Use 2,6 U para um PCR padrão de 50 μl.
Atividade por volume: 3,5 U/μl
- Use uma enzima para todas as aplicações.
- Detecte produtos de PCR
- Atinja resultados bem-sucedidos
Embalagem
Qualidade
Definição da unidade
Outras notas
Informações legais
Somente componentes do kit
- Expand High Fidelity Enzyme mix
- Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
- Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2 10x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash