935948
Sodium hexafluorophosphate solution
in propylene carbonate, 1.0 M (NaPF6 in PC), battery grade
Sinônimo(s):
1.0 M NaPF6 in PC
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Formulário
solution
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
0.95-1.05 M (NaPF6)
1.0 M (NaPF6 in PC)
Impurezas
≤100 ppm Acid
≤500.0 ppm H2O
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)