936022
Sodium hexafluorophosphate
99.9% trace metals basis, anhydrous, battery grade
Sinônimo(s):
NaPF6, Sodium hexafluorophosphate(v)
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
white powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤100 ppm Cl
≤100 ppm Sulfate
≤1500 ppm trace metals
pf
>200 °C (lit.)
densidade
2.369 g/mL at 25 °C (lit.)
2.369 g/mL
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
chave InChI
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)