935964
Sodium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethylcarbonate, 1.0 M NaPF6 in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Sinônimo(s):
1.0 M NaPF6 in EC/DMC
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Application: Battery Manufacturing
Formulário
solution
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
(NaPF6 0.95-1.10 M)
Impurezas
≤100 ppm Acid
≤100.0 ppm H2O
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
25 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)