936006
Sodium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide solution
in ethylene carbonate, dimethyl carbonate, 1.0 M NaTFSI in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Sinônimo(s):
1.0 M NaTFSI in EC/DMC electrolyte
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
forma
solution
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
0.95-1.05 M (NaPF6)
Impurezas
≤100 ppm H2O
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
25 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)