933953
Sodium difluoro(oxalato)borate
≥99%, battery grade
Sinônimo(s):
NaDFOB, NaFOB, Sodium difluoro(ethanedioato)borate
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Application: Battery manufacturing
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.2% H2O
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
traços de cátion
Ca: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤20 ppm
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(O[B-](F)(F)([Na+])O1)=O
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)