926396
Solution-processable Blue TADF TB-P3Cz
≥95%
Sinônimo(s):
9′-(2,12-Di-tert-butyl-5,9-dioxa-13b-boranaphtho- [3,2,1-de]anthracen-7-yl)-9,9′′-diphenyl-9H,9′H,9′′H-3,3′:6′,3′′-tercarbazole, TADF Blue, TADF no host
About This Item
Produtos recomendados
descrição
PL: 460 nm (film)
ΔEST : 0.113 eV
blue light
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
THF: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
Energia orbital
HOMO -4.88 eV
LUMO -1.72 eV
Aplicação
Bright, deep blue and stable emitters for OLEDs are grand challenge on OLED design at the moment. In this context, our TB-P3Cz is a promising TADF as solution-processable TADF blue emitter without the need of a host with a singlet–triplet energy gap (ΔEST) of 0.113 eV.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)