932019
9,9-Bis[4-[(4-ethenylphenyl)methoxy]phenyl]-N2,N7-di-1-naphthalenyl-N2,N7-diphenyl-9H-Fluorene-2,7-diamine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
VB-FNPD
Ensaio
≥98% (HPLC)
solubilidade
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
λmax
354 nm±5 nm in dichloromethane
378 nm±5 nm in dichloromethane
fluorescência
λem 489 nm±10 nm in dichloromethane
Energia orbital
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)