Documentos Principais
922501
Sigma-Aldrich
TXO-TPA
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[4-(Diphenylamino) phenyl]-10, 10-dioxide-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H21NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
487.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
energy gap
0.052 eV, delta EST
perda
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
solubilidade
toluene: soluble
fluorescência
λem 625 nm (film)
Energia orbital
HOMO -5.4 eV 
LUMO -3.5 eV 
λ
in toluene
Absorção UV
λ: 299 nm±5 nm Amax
λ: 415 nm±5 nm Amax
Aplicação
Sublimed high purity material used as a dopant for orange-red TADF OLED.
EQE of 9.75 %.
TXO-TPA can be employed as a hole transport layer in organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. This material exhibits good charge transport properties, contributing to the overall performance and efficiency.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)