922986
TpOx-1-Nap
Sinônimo(s):
8-(Naphthalen-1-yl)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Produtos recomendados
lacuna da banda
2.94 eV, Optical, Solution state
Nível de qualidade
solubilidade
soluble (THF > 1 mg /mL, MeCN < 0.24 mg / mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
117,000 M-1cm-1 at 275 nm in ethyl acetate
fluorescência
λem 510 nm, quantum yield 0.48 (pSS = 235 nm, Fluorescence Lifetime (ns) = 6.01)
Energia orbital
HOMO -5.45 eV (CV)
LUMO -2.51 eV (CV)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Thermal degradation onset = ∼380 °C
Phase transition temperature:
- Heating: Crys - Colh – 86 °C, Colh - Iso – 168 °C
- Cooling: Iso - Colh – 161 °C, Colh - Crys – 43 °C
Aplicação
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)