922269
TpOx-Ph-opo-3F
Sinônimo(s):
2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)-8-(2,4,6-trifluorophenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole, TpOx-Ph-Fn Series
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Nível de qualidade
temperatura de transição
crystalline phase to discotic phase 105 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 198 °C (heating)
solubilidade
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.07 mg/mL, DMSO < 0.03 mg/mL, DCM > 1 mg /mL
)
λmax
270 nm in ethyl acetate
εmax
103,000 M-1cm-1
fluorescência
λem 503 nm, quantum yield 0.63 (Fluorescence lifetime (ns) = 6.65)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)