Key Documents
UFC710008
Millipore
Filtro para centrífuga Centricon® Plus
MWCO 100 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Sinônimo(s):
Centrifuge concentrator
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
Características
holdup volume 75 μL
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
Centricon®
Parâmetros
15-70 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
121 mm
Diâmetro
6 cm
área de filtração
19 cm2
tamanho de poro
100 kDa MWCO
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Tipo de filtro: O filtro para centrífuga Centricon Plus-70 Ultrafiltration
é descartável, de uso único e projetado para o processamento de soluções biológicas aquosas em volumes que variam de 15 a 70 ml.
Aplicação
O filtro para centrífuga CentriconPlus-70 é adequado para a concentração e purificação de amostras biológicas.
Características e benefícios
  • compatívelcom centrífugas oscilantes
  • , só é possível concentrar a maioria das soluções de 70 mLabaixo de 350 µL em 15-40 minutos
forma física
Identificação por cor: Transparente
Outras notas
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.
Protocolos
Monoclonal antibodies (MAb) continue to gain importance as therapeutic and diagnostic agents for many cancers. The process of screening hybridoma libraries for candidate MAbs typically requires several days to complete and can be labor-intensive when evaluating multiple MAbs in parallel. Ultrafiltration-based MAb purification, on the other hand, is easier, faster (2–3 hours versus 2 days), and yields higher recoveries.