Documentos Principais
UFC703008
Millipore
Filtro para centrífuga Centricon® Plus
MWCO 30 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Sinônimo(s):
Centrifuge concentrator
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
Características
holdup volume 75 μL
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
Centricon®
Parâmetros
15-70 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
121 mm
Diâmetro
6 cm
área de filtração
19 cm2
volume de trabalho
15—70 mL
tamanho de poro
30 kDa MWCO
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro para centrífuga Centricon Plus-70 é descartável, de uso único e projetado para o processamento rápido de soluções biológicas aquosas em volumes que variam de 15 a 70 ml. É compatível apenas com centrífugas de rotores oscilantes. O dispositivo Centricon Plus-70 é capaz de concentrar a maioria das soluções de 70 ml em 350 μl em apenas 25 minutos (algumas soluções podem levar um pouco mais de tempo).
•Recuperação típica de 90%
•Concentração de 50X a 200X
•Baixo volume de retenção
•A armação de polipropileno minimiza a ligação
•A parada total impede a centrifugação até o ressecamento
•Pronto para uso. Não necessita montagem
Aplicações:
•Concentração e dessalinização de eluatos de colunas cromatográficas
•Concentração de anticorpos monoclonais
•Concentração de proteínas ou vírus de sobrenadantes de cultura
•Clarificação de homogenados de tecido e lisados celulares
•Troca de tampão ou diafiltração
Tipo de filtro: Ultrafiltração
Aplicação
limite de 30 kDa, volume de 15 ml a 70 ml
Características e benefícios
Volume final de concentrado mínimo: 350 µl
forma física
Identificação por cor: Transparente
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.