Documentos Principais
UFC701008
Millipore
Filtro para centrífuga Centricon® Plus
MWCO 10 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Sinônimo(s):
Centrifuge concentrator
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
Características
holdup volume 75 μL
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
Centricon®
Parâmetros
15-70 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
121 mm
Diâmetro
6 cm
área de filtração
19 cm2
tamanho de poro
10 kDa MWCO
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro centrífugo Centricon Plus-70 é um dispositivo de uso único projetado para processar soluções biológicas aquosas rapidamente. É compatível apenas com centrífugas de rotores oscilantes.
Tipo de filtro: Ultrafiltração
Aplicação
O filtro centrífugo Centricon Plus-70 é adequado para:
  • Concentração e dessalinização de eluatos de colunas cromatográficas
  • Concentração de anticorpos monoclonais
  • Concentração de proteínas ou vírus de sobrenadantes de cultura
  • Clarificação de homogenados de tecido e lisados celulares
  • Troca de tampão ou diafiltração
Características e benefícios
  • recuperação típica de 90%
  • concentração de 50X a 200X
  • Volume de retenção baixo
  • O invólucro de polipropileno minimiza a aderência
  • Pode concentrar a maioria das soluções de 70 mL até 350 μL em apenas 25 minutos
  • Um batente fixo impede a rotação até a secagem
  • Pronto para uso. Nenhuma montagem é necessária.
forma física
Identificação por cor: Transparente
Outras notas
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.