MAB19562-AF647
Anti-Laminin-5 Antibody (γ2 chain), clone D4B5, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone D4B5, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Laminin subunit gamma-2, Cell-scattering factor 140 kDa subunit, CSF 140 kDa subunit, Epiligrin subunit gamma, Kalinin subunit gamma, Kalinin/nicein/epiligrin 100 kDa subunit, Ladsin 140 kDa subunit, Laminin B2t chain, Laminin-5 subunit gamma, Large adhe
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D4B5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMC2(3918)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB19562) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, and immunohistochemistry applications.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Laminin-5 in A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MAB19562-AF647 | 4055977301144 |