MAB1949
Anti-Laminin-5 Antibody, clone P3E4
clone P3E4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Epiligrin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P3E4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for activity/function inhibition
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMC2(3918)
Descrição geral
The laminin-5 isoform (nicein, epiligrin, and kalinin) is abundant in transitional epithelium, stratified squamous epithelia, lung mucosa, and other epithelial glands (Kallunki et al., 1992; Stahl et al., 1997). Laminin-5 is a heterotrimer consisting of alpha3, beta3, and gamma2 subunits that associate via large helical regions to produce a cruciform-shaped molecule (Rousselle et al., 1991 J. Cell Biol. 114: 567-576; Baker et al., 1996 J. Cell Sci. 109: 2509-2520). Laminin-5 is synthesized initially as a 460-kD molecule that undergoes specific processing to a smaller form after being secreted into the extracellular matrix (Marinkovich et al., 1992 J. Biol. Chem. 267: 17900-17906; Vailly et al., 1994 Eur. J. Biochem. 219: 209-218; Matsui et al., 1995 J. Biol. Chem. 270: 23496-23503). The size reduction is a result of processing the 3 and 2 subunits from 190-200 to 160 kD and from 155 to 105 kD, respectively (Marinkovich et al., 1992; Vailly et al., 1994; Matsui et al., 1995). {Goldfinger, LE (1998) J Cell Biol 141(1):255-265}.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry
Immunoblotting: (non-reducing)
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1