CC145
Rat Laminin
from rat bladder carcinoma, liquid, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rat Laminin-5,
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
rat ... Lama5(140433)
Descrição geral
Aplicação
Optimal dilutions must be determined by end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.