Key Documents
L6274
Sigma-Aldrich
Laminina
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cell culture grade laminin, Human Laminin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
fonte biológica
human placenta
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
concentração
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
1‑2 μg/cm2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... LAMB1(3912)
Aplicação
A laminina auxilia no crescimento e diferenciação de vários tipos celulares, inclusive células epiteliais, endoteliais, neurais, musculares e hepáticas. É recomendada para uso como substrato de cultura celular na concentração de 1-2 μg/cm2. A concentração ideal depende do tipo celular, bem como da aplicação ou dos objetivos de pesquisa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As proteínas lamininas são componentes integrais do arcabouço estrutural em tecidos animais. Elas se associam com o colágeno tipo IV, através da entactina e do perlecano, e se ligam às membranas celulares através dos receptores de integrina, complexos glicoproteína-distroglicano e glicoproteínas do grupo sanguíneo luterano. A laminina tem domínios ativos para ligação de colágeno, adesão celular, ligação de heparina e fragmentos de crescimento para fora de neuritos.
Componentes
A laminina é uma glicoproteína trimérica com vários domínios de matriz extracelular, sendo o principal componente não colagenoso da lâmina basal que auxilia na adesão, proliferação e diferenciação. A laminina é composta de cadeias A, B1 e B2, que são conectadas por várias pontes dissulfeto. Este produto de laminina é purificado da placenta humana usando tratamento com pepsina e cromatografia de imunoafinidade. O SDS-PAGE resulta em duas bandas principais em 50 kDa e 130-160 kDa.
Atenção
Recomenda-se armazenar este produto a -70 °C, onde permanecerá estável por dois anos.
Nota de preparo
Este produto é fornecido em uma concentração de 0,5 mg/ml em 50 mM de Tris-HCl, com 150 mM de NaCl. Ele é filtrado em filtros de 0,2 μm. Descongele esta solução lentamente antes de usar a 2-8 °C para evitar a formação de gel. Para uso como revestimento, dilua em solução salina balanceada estéril, cubra a superfície da cultura com um volume mínimo e incube a 37 °C por duas horas. Lave 3 vezes com PBS antes de plaquear as células. Revestimentos de laminina podem ser armazenados por um mês a 2-8 °C.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Satu Marja Myllymäki et al.
PloS one, 6(5), e19453-e19453 (2011-05-17)
Formation of apical compartments underlies the morphogenesis of most epithelial organs during development. The extracellular matrix (ECM), particularly the basement membrane (BM), plays an important role in orienting the apico-basal polarity and thereby the positioning of apical lumens. Integrins have
Sandhanakrishnan Cattavarayane et al.
BMC cell biology, 16, 3-3 (2015-04-19)
The growth properties and self-renewal capacity of embryonic stem (ES) cells are regulated by their immediate microenvironment such as the extracellular matrix (ECM). Integrins, a central family of cellular ECM receptors, have been implicated in these processes but their specific
Vivek K Vishnudas et al.
Human molecular genetics, 18(23), 4467-4477 (2009-08-21)
The severely debilitating disease Congenital Muscular Dystrophy Type 1A (MDC1A) is caused by mutations in the gene encoding laminin-alpha2. Bax-mediated muscle cell death is a significant contributor to the severe neuromuscular pathology seen in the Lama2-null mouse model of MDC1A.
Danielle K Lewis et al.
Aging cell, 7(6), 836-849 (2008-09-10)
Astrocytes comprise a large proportion of the central nervous system support cells and play a critical role in neural injury and repair. The present study examined the impact of ovarian aging using an ex vivo model system, where astrocytes were
Terhi P Teräväinen et al.
PloS one, 8(8), e71485-e71485 (2013-08-27)
The properties of epithelial cells within tissues are regulated by their immediate microenvironment, which consists of neighboring cells and the extracellular matrix (ECM). Integrin heterodimers orchestrate dynamic assembly and disassembly of cell-ECM connections and thereby convey biochemical and mechanical information
Artigos
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.