V8379
Human Vitronectin
from human plasma, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Serum spreading factor
About This Item
Produtos recomendados
product name
Vitronectin from human plasma, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
lyophilized powder
peso molecular
A subunit 75 kDa
B subunit 65 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
0.1 μg/cm2
solubilidade
water: soluble 0.050 mg/mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... VTN(7448)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.