162242K
MAPTRIX-L-IKVAV
Laminin Mimetic, aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
Filtered sterilized solution
forma
aqueous solution
peso molecular
~23.1 kDa
embalagem
pkg of 2.5 mg
concentração
0.5 mg/mL protein
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Especificidade de ligação
Receptor: αvβ3, α3β1, α6β1
Domain: α1 L1 - A208
Binding Motif: IKVAV
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.