SRP3324
Thymosin β4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Hematopoietic system regulatory peptide, Seraspenide, T-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
0.5-10 μg/mL
peso molecular
5.2 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TMSB4X(7114)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)