Documentos Principais
SML0993
Sigma-Aldrich
MK-677
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Crescendo, Ibutamoren mesylate, L-163191, MK-0677, MK-667, N-[1(R)-1,2-Dihydro-1-methanesulfonylspiro-3H-indole-3,4′-piperidin)-1′-yl]carbonyl-2-(phenylmethoxy)-ethyl-2-amino-2-methylpropanamide methanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H36N4O5S · CH3SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
624.77
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N1CC3(CCN(CC3)C(=O)[C@H](NC(=O)C([N+H3])(C)C)COCc4ccccc4)c2c1cccc2)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C27H36N4O5S.CH4O3S/c1-26(2,28)25(33)29-22(18-36-17-20-9-5-4-6-10-20)24(32)30-15-13-27(14-16-30)19-31(37(3,34)35)23-12-8-7-11-21(23)27;1-5(2,3)4/h4-12,22H,13-19,28H2,1-3H3,(H,29,33);1H3,(H,2,3,4)/t22-;/m1./s1
chave InChI
DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
It is also known as ibutamoren mesylate. MK-677 is a mimic of growth hormone (GH)-releasing peptide and is orally active.
MK-677 is a potent, non-peptide ghrelin receptor agonist.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
MK-677, an orally active growth hormone secretagogue, reverses diet-induced catabolism.
Murphy MG, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 83(2), 320-325 (1998)