SRP3276
SDF-1 ALPHA human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CXCL12, PBSF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
20.0-80.0 ng/mL
peso molecular
8.0 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CXCL12(6387)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.