SRP3246
IP-10 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CXCL10, crg-2, g-Interferon Inducible Protein 10
About This Item
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
8.6 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.2 EU/μg endotoxin, tested
cor
off-white to yellow
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... CXCL10(245920)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)