S1577
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥97% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
SDF-1, SDF1, SDF-1α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤50 ng/mL EC50
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg protein Endotoxin
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CXCL12((6387)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Transmembrane G-protein-coupled CXCR-4 Receptor and
Activates Multiple Signal Transduction Pathways.