H6916
Macrophage Colony-Stimulating Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MCSF
About This Item
Produtos recomendados
product name
Macrophage Colony-Stimulating Factor human, M-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤4 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 35-40 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
fabricante/nome comercial
HumanZyme
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CSF1(1435)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Citação
2. Morstyn, G., and Burgess, A.W., Cancer Res., 48, 5624 (1988).
3. Metcalf, D., Blood, 67, 257 (1986).
4. Mufson, R.A., et al., Cell. Immunol., 119, 182 (1989).
5. Hattersley, G., et al., J. Cell Physiol., 137, 199 (1988).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3