H5666
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
GM-CSF human
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human, GM-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤5 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 15-36 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/mg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CSF2(1437)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis