Documentos Principais
GF003
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Factor basic, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FGF-2, Fator de crescimento de ligação à heparina 2, bFGF, beta-FGF
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Proteína de fator básico de crescimento de fibroblasto, recombinante humana,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg Endotoxin level (of FGF-b)
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Descrição geral
O fator básico de crescimento de fibroblastos (FGF-b) é um fator de crescimento de ligação à heparina que estimula a proliferação de uma grande variedade de células, incluindo células mesenquimais, neuroectodérmicas e endoteliais. O FGF-b também exerce uma potente atividade angiogênica in vivo. O FGF-b humano é uma proteína de 17,2 kDa contendo 155 resíduos de aminoácidos.
O fator básico de crescimento de fibroblastos (bFGF) é um fator de crescimento de ligação à heparina que estimula a proliferação de uma grande variedade de células, incluindo células mesenquimais, neuroectodérmicas e endoteliais. O bFGF também exerce uma potente atividade angiogênica in vivo. O bFGF humano é uma proteína de 17,2 kDa contendo 155 resíduos de aminoácidos. Xu, et al. demonstraram que o bFGF entra em sinergia com o antagonista noguina de BMP para manter a proliferação não diferenciada das células-tronco embrionárias humanas (CTEh) em condições isentas de células alimentadoras. O GF003-AF foi desenvolvido sem ingredientes de origem animal e pode ser usado para cultivar CTEh em um sistema de cultura isento de células alimentadoras e de substâncias de origem animal.
expresso em E. coli
Aplicação
O fator básico de crescimento de fibroblastos (FGF-b) é um fator de crescimento de ligação à heparina que estimula a proliferação de uma grande variedade de células, incluindo células mesenquimais, neuroectodérmicas e endoteliais.
Para a maioria das aplicações in vitro, o bFGF exerce sua atividade biológica na faixa de concentração de 0,1 a 10,0 ng/ml. As células que respondem são (lista parcial): Células endoteliais, mesenquimais. As células-tronco embrionárias humanas requerem concentrações na faixa de 4 a 100 ng/ml, dependendo do método de cultura.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Ligação
FA009-1
forma física
Liofilizado a partir de uma solução de 0,7 mg/ml em Tris 5 mM, pH 7,6, com NaCl 150 mM.
Armazenamento e estabilidade
Manter o material liofilizado a –20 °C até a data de validade, conforme indicado no rótulo.
Aplicações gerais:
Após uma centrifugação rápida, reconstituir em tampão fosfato 0,1 M, pH 6,8, até uma concentração de 0,1-1,0 mg/ml. Reconstituído b
Nota de análise
O FGF-b humano da Chemicon é totalmente biologicamente ativo, quando comparado aos padrões. A ED50 foi determinada pela estimulação dependente da dose da captação de timidina pelas células NIH3T3 que expressam receptores do FGF.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, uso comercial não autorizado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
hEGF EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E9644
hEGF
Alexander Brown et al.
Biomaterials, 243, 119921-119921 (2020-03-17)
In vitro tissue engineered models are poised to have significant impact on disease modeling and preclinical drug development. Reliable methods to induce microvascular networks in such microphysiological systems are needed to improve the size and physiological function of these models.
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle