SCME004
Kit de meio de cultura completo EndoGRO-MV
Sinônimo(s):
Meio EndoGRO
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
endothelial cells
Descrição geral
As formulações do meio EndoGRO fornecem um ambiente ideal de cultura celular para muitos tipos de células endoteliais, incluindo HUVEC, células endoteliais aórticas e outros vasos grandes humanos e células endoteliais microvasculares. Esses meios de cultura têm demonstrado crescer células endoteliais em taxas que atendem ou excedem os meios de cultura comerciais contendo soro, ao mesmo tempo em que mantêm uma excelente morfologia celular. Os meios de cultura são embalados em um invólucro especial de proteção UV para maior estabilidade, que inclui um medidor de temperatura para ajudar a prevenir a contaminação. Os meios de cultura EndoGRO não contêm antimicrobianos nem vermelho de fenol, componentes que podem causar estresse celular e efeitos de mascaramento que podem influenciar nos resultados experimentais. Quatro formulações de meios diferentes estão disponíveis para várias aplicações e requisitos de cultura de células.
Aplicação
O kit de meio de cultura EndoGRO-MV é uma formulação sérica de 5%, aproximadamente para cultura de células endoteliais microvasculares humanas. Este meio não contém VEGF.
O EndoGRO-MV é uma formulação sérica de 5% aproximadamente para a cultura de células endoteliais microvasculares humanas. Não contém VEGF.
O EndoGRO-MV é uma formulação sérica de 5% aproximadamente para a cultura de células endoteliais microvasculares humanas. Não contém VEGF.
Componentes
- Kit complementar do meio basal EndoGRO (SCME-BM) (SCME004-S)
Armazenamento e estabilidade
O meio basal (SCME-BM) deve ser armazenado entre 2 e 8ºC. A embalagem protetora UV especial protege o meio EndoGRO contra danos leves, no entanto, os usuários devem tomar cuidado para proteger o meio contra exposição prolongada à luz. O kit complementar (SCME004-S) deve ser armazenado a -20ºC.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.