G5035
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
GM-CSF human
About This Item
Produtos recomendados
product name
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human, GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤0.1 ng/mL EC50
peso molecular
14.6 kDa
embalagem
pkg of 4X5 μg
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.000 EU/μg
cor
white
solubilidade
water: soluble 0.010 mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CSF2(1437) , CSF2(1437)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis