SRP3050
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human
GM-CSF, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CSF-2, MGI-1GM, pluripoietin-a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤0.1 ng/mL
peso molecular
14.6 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CSF2(1437)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)