G0282
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
GM-CSF
About This Item
Produtos recomendados
product name
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse, GM-CSF, from mouse, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤0.2 ng/mL EC50 (corresponds to ≥5 × 106 units/mg)
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~15 kDa (125 amino acids including N-terminal methionine)
embalagem
pkg of 5 and 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/mg
cor
white
solubilidade
water: soluble, clear, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... CSF2(12981) , Csf2(12981)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3