G8160
Granulocyte Colony-Stimulating Factor from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
G-CSF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Granulocyte Colony-Stimulating Factor from mouse, G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
10-60 pg/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
19 kDa (179 amino acids including N-terminal methionine)
embalagem
pkg of 5 and 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.01 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Csf3(12985) , Csf3r(12986)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?