G1029
Monoclonal Anti-Granulocyte Colony Stimulating Factor antibody produced in mouse
clone 3316.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-G-CSF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3316.111, monoclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSF3(1440)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3