G5421
Monoclonal Anti-Granulocyte Colony Stimulating Factor antibody produced in rat
clone 67604, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Csf3, Anti-Csfg, Anti-G-CSF, Anti-MGI-IG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
67604, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Csf3(12985)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Monoclonal anti-granulocyte colony stimulating factor recognizes mouse G-CSF. The antibody shows less than 0.06% cross-reactivity with recombinant human G-CSF.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)