GF304
GM-CSF Protein, Human Recombinant Animal Free
The GM-CSF protein was initially characterized as a factor that can support the in vitro colony formation of granulocyte macrophage progenitors. The Recombinant animal free human GM-CSF is manufactured using all non-animal reagents.
Sinônimo(s):
GMCSF, M-CSF, CSF-1, Granulocyte Colony Stimulating Factor, Macrophage Colony Stimulating Factor, Granulocyte/Macrophage Colony Stimulating Factor, G-CSF
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezas
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
None
Aplicação
Inflammation & Immunology
Growth Factors & Receptors
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1