G0792
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from rat
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophililzed powder
Sinônimo(s):
GM-CSF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from rat, GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.03-0.1 ng/mL
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
14.7 kDa
embalagem
pkg of 5X5 μg
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... CSF2(116630) , Csf2(116630)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?