S5816
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
SDF-1α/PBSF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor from mouse, SDF-1α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
potência
0.15-0.6 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
predicted mol wt ~8 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μgtested (LAL test)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Cxcl12(20315)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?