S8406
Stromal Cell-Derived Factor 1β/pre-B Cell Growth Stimulating Factor human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
SDF-1β/PBSF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
10-30 ng/mL ED50
peso molecular
~8 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CXCL12(6387)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3