S6626
Strophanthidin
Sinônimo(s):
3β,5,14-Trihydroxy-19-oxo-5β,20(22)-cardenolide, Apocymarin, Convallatoxigenin, Corchorin, Corchoside A aglycone, Corchsularin, Cymarigenen, Erysimupicrone, K-Strophanthidin
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@@](CC[C@@H]2C(CO3)=CC3=O)(O)[C@]4([H])CC[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]5(C([H])=O)[C@@]4([H])CC1
InChI
1S/C23H32O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,13,15-18,25,27-28H,2-9,11-12H2,1H3
chave InChI
ODJLBQGVINUMMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?